Potassio cloruro 3 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassiumchloride
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Formula:
KCl Peso molecolare: 74.55 g/mol Punto di ebollizione: 1420 Punto di fusione: 773 Densità: 1.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS Number: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |