Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 0.004 mol/l in soluzione acquosa
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
307128.0500EA 54.6 EUR
307128.0500 307128.1000
Sodio dodecile solfato (SDS) 0.004 mol/l in soluzione acquosa
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288,38 g/mol
Densità: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=b902abb4febc8db7b463c8388f3138a531893a11&prid=web&clid=SAPDAM