Sodio tiosolfato 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
Na₂S₂O₃ Peso molecolare: 158.11 g/mol Punto di ebollizione: 100 Punto di fusione: 48 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS Number: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 10 (H2O, 20 °C) |