Stampa…
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
31625.293EA 68.2 EUR
31625.293 31625.362
Sodio idrossido 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Sodio idrossido
(malattia di CREUTZFELD-JAKOB)
Contenuto per diluire 1 volume in 4 volumi di acqua
Contiene l'indicatore blu di bromotimolo
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: >105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed