Stampa…
Sodio idrossido 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 18.4 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Sodio idrossido 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material