(±)-3-Methylcyclopentanone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1757-42-2
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -58°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1305074
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001416
Formula:
C₆H₁₀O Punto di ebollizione: 144…146 °C Punto di fusione: –58 °C Densità: 0,914 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001416 CAS Number: 1757-42-2 EINECS: 217-148-9 UN: 1224 ADR: 3,III |