Stampa…
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-3-Methylcyclopentanone
169370050 169370250
ACRO169370050EA 78.8 EUR
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 145 °C (760 mmHg)
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001416
CAS Number: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %