Stampa…
(±)-3-Metilcicloesanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
126630050 126631000 126635000
ACRO126630050EA 37.2 EUR
ACRO126630050 ACRO126631000 ACRO126635000
(±)-3-Metilcicloesanone 97%
(±)-3-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001639
CAS Number: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 2297
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %