Stampa…
α-Pinene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 25.1 EUR
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinene 97% stabilizzato
α-Pinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 154…157 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001339
CAS Number: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol