DL-Canfora 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
Purity: 96%
CAS No.: 76-22-2
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Crystalline powder or lumps
Density: 0.992
Appearance: White
Odour: Camphor-like
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 204°
Solubility: Soluble in alcohols, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1907611
Merck Reference: 14,1732
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00074738
Formula:
C₁₀H₁₆O Peso molecolare: 152.24 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C Punto di fusione: 172…176 °C Densità: 0.992 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074738 CAS Number: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1 III |