DL-Canfora 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
Formula:
C₁₀H₁₆O Peso molecolare: 152.24 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 175…177 °C Flash Pt: 64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074738 CAS Number: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1 III |
Appearance | White Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Residue after evaporation | ≤0.1 % |
Angle of optical rotation | -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol) |