(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with potassium carbonate
Stabilized with potassium carbonate
Formula:
C₅H₁₁Br Punto di ebollizione: 121…122 °C Densità: 1,223 Flash Pt: 22 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
5973-11-5 EINECS: 208-583-5 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,601 |