(±)-1,2,4-Butanetriol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 3068-00-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 188°(370°F)
Refractive Index: 1.4750
Melting Point: -20°
Boiling Point: 190-191°/18mm
Beilstein Reference: 1733456
MDL No.: MFCD00002929
Formula:
C₄H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 190…191 °C (18 mmHg) Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,182 Flash Pt: 188 °C (370 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002929 CAS Number: 3068-00-6 EINECS: 221-323-5 |