(±)-1,3-Butandiolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 206…208 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ? -50 °C Densità: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004554 CAS Number: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 13,01566 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 207.5 °C (1.013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Refractive Index | 1.4395 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 9.4 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point | 440 °C DIN 51794 |