(±)-1,3-Butandiolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 107-88-0
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 109°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Mild
Melting Point: -50°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1731276
Merck Reference: 14,1567
MDL No.: MFCD00004554
Formula:
C₄H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 203…204 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,005 Flash Pt: 109 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004554 CAS Number: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 14,1567 |