Stampa…
(±)-1,3-Butandiolo 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 43.4 EUR
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiolo 99%, extra puro
(±)-1,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 203…204 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004554
CAS Number: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA