Stampa…
(±)-1,2-Propandiolo ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
24414.296EA 55.2 EUR
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
(±)-1,2-Propandiolo ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Propandiolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 76.1 g/mol
Punto di ebollizione: 187.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064272
CAS Number: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Indice di rifrazione (20°C) 1.431 - 1.435