Stampa…
(±)-1,2-Propandiolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22324.1000 8.22324.5000
8.22324.1000EA 69.1 EUR
8.22324.1000 8.22324.5000
(±)-1,2-Propandiolo, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1,2-Propandiolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 76.1 g/mol
Punto di ebollizione: 187.6
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064272
CAS Number: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM