Stampa…
(±)-1,2-Propandiolo, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
1.07478.2500 1.07478.6025
1.07478.2500EA 354 EUR
1.07478.2500 1.07478.6025
(±)-1,2-Propandiolo, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
(±)-1,2-Propandiolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 76.1 g/mol
Punto di ebollizione: 187,6
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064272
CAS Number: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM