(±)-1,2-Propandiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 57-55-6
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Nearly Odourless
pH: neutral
Melting Point: -60°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1340498
Merck Reference: 14,7855
MDL No.: MFCD00064272
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Punto di ebollizione: 186…188 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 1,036 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064272 CAS Number: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 14,7855 |