(±)-1,2-Propandiolo 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Punto di ebollizione: 187 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 1,03 g/cm³ Flash Pt: 99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064272 CAS Number: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |
|
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |