Stampa…
(±)-3-Octanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203770500 203772500
ACRO203770500EA 62 EUR
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Punto di ebollizione: 174…176 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,825 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004590
CAS Number: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %