Stampa…
(±)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: DL-Alcol amilico secondario
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 19 EUR
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-Alcol amilico secondario ≥98.0% (by GC)
(±)-Alcol amilico secondario
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004579
CAS Number: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %