(±)-Alcol amilico secondario ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DL-Alcol amilico secondario
Purity: 99%
CAS No.: 6032-29-7
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.811
Refractive Index: 1.4060
Odour: Characteristic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1718819
Merck Reference: 14,7119
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004579
Formula:
C₅H₁₂O Peso molecolare: 88.15 g/mol Punto di ebollizione: 114…115 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0.811 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004579 CAS Number: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 12,07258 |