Stampa…
(±)-Alcol ottilico secondario 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DL-Alcol ottilico secondario
129410010 129411000 129410025
ACRO129410010EA 42 EUR
ACRO129410010 ACRO129411000 ACRO129410025
(±)-Alcol ottilico secondario 97%
(±)-Alcol ottilico secondario
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130.23 g/mol
Punto di ebollizione: 174…181 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004591
CAS Number: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
Merck Index: 13,06785
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %