Stampa…
(±)-2-Heptanol 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
120370500 120370010 120372500
ACRO120370500EA 30 EUR
ACRO120370500 ACRO120370010 ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Punto di ebollizione: 160…162 °C (760 mmHg)
Densità: 0,8175 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004587
CAS Number: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04682
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.816 to 0.819