Stampa…
(±)-2-Butanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
M-Clarity™ quality level = MQ100
96870-10ML-F 96870-1ML-F
96870-10ML-FEA 418 EUR
96870-10ML-F 96870-1ML-F
(±)-2-Butanolo, Supelco®
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 94
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e027469aa134a1d4c8aa9d7d577c02059cf4a6bd&vid=7fc18cf3c496d9601d557b45146dc6561dc89923&prid=web&clid=SAPDAM