(±)-2-Butanolo ≥99% per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
20812.295EA
56.7
EUR
20812.295
20812.320
(±)-2-Butanolo ≥99% per analisi
(±)-2-Butanolo
Formula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 23 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS Number: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
|
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 98.5 - 100.5 °C |
Density (20/4) | 0.805 - 0.809 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |