Stampa…
(±)-2-Butanolo ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
20811.292EA 45.3 EUR
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanolo ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 94
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm