Stampa…

(±)-2-Butanolo, EMPLURA®, Supelco®

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22263.2500 8.22263.9040
8.22263.2500EA 80.4 EUR
8.22263.2500 8.22263.9040
(±)-2-Butanolo, EMPLURA®, Supelco®
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=629626f01245c4d6e220c4a00f9c49484817b1fe&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR