Stampa…
(±)-2-Butanolo, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 70.7 EUR
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanolo, EMSURE® per analisi, Supelco®
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=629626f01245c4d6e220c4a00f9c49484817b1fe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20