Stampa…
(±)-2-Butanolo, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
43315.K2 43315.AK
43315.K2EA 105 EUR
43315.K2 43315.AK
(±)-2-Butanolo, anidro 99%
(±)-2-Butanolo
Purity: 99% CAS No.: 78-92-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Physical Form: Liquid Density: 0.808 Refractive Index: 1.3970 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Sweet Melting Point: -115° Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 1718765 Merck Reference: 14,1541 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004569
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 98…101 °C
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,808
Flash Pt: 26 °C (79 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=629626f01245c4d6e220c4a00f9c49484817b1fe&prid=web&clid=SAPDAM