(±)-2-Butanolo, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Formula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Punto di ebollizione: 98…101 °C Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,808 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS Number: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1541 |