Stampa…
(±)-2-Butanolo 99+% analysis_for
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
220290010 220290025
ACRO220290010EA 62.1 EUR
ACRO220290010 ACRO220290025
(±)-2-Butanolo 99+% analysis_for
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0.81 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % Dibutyl ether
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.003 %
2-Propanol ≤0.2 % (GC)