(±)-2-Butanolo 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,81 g/cm³ Flash Pt: 24 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS Number: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |