(±)-sec-Butilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
107810050
107810025
107810250
107811000
107815000
ACRO107810050EA
18.7
EUR
ACRO107810050
ACRO107810025
ACRO107810250
ACRO107811000
ACRO107815000
(±)-sec-Butilammina 99%
(±)-sec-Butilammina
Formula:
C₄H₁₁N Punto di ebollizione: 63 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –104 °C Densità: 0,72 g/cm³ Flash Pt: –19 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008094 CAS Number: 13952-84-6 EINECS: 237-732-7 UN: 2734 ADR: 8,I Merck Index: 12,01579 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |