Stampa…
(±)-Epicloridrina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Cloro-1,2-epossipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epossipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epossipropano, 1-Cloro-2,3-epossipropano, Epicloridrina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
8.03296.0100EA 51.3 EUR
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
(±)-Epicloridrina per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-Epicloridrina
Formula: C₃H₅ClO
Peso molecolare: 92.52 g/mol
Punto di ebollizione: 117.9
Punto di fusione: –57.2 °C
Densità: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005132
CAS Number: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03642
Visualizza i codici
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -57.2 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 116.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4375 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 34.4 %(V)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 416 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials