Stampa…
Tetrossido di osmio 4% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45385.AB 45385.9W
45385.ABEA 173 EUR
45385.AB 45385.9W
Tetrossido di osmio 4% in soluzione acquosa
Tetrossido di osmio
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Formula: O₄Os
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011150
CAS Number: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6893