Stampa…
Tetrossido di osmio 4% w/w water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Osmio (VIII) ossido, Osmio tetrossido
319010050 319010100
ACRO319010050EA 168 EUR
ACRO319010050 ACRO319010100
Tetrossido di osmio 4% w/w water
Tetrossido di osmio
Formula: O₄Os
Peso molecolare: 254.23 g/mol
Punto di ebollizione: 130
Punto di fusione: 40
Densità: 1.04 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011150
CAS Number: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06962
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %