Tetrossido di osmio 2% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Osmio (VIII) ossido, Osmio tetrossido
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011150
Formula:
O₄Os Peso molecolare: 254.23 g/mol Punto di ebollizione: 130 Punto di fusione: 40 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS Number: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6893 |