Stampa…
Acido solforico ≥90% per analisi del latte
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20695.290EA 47.9 EUR
20695.290 20695.324
Acido solforico ≥90% per analisi del latte
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825