Stampa…
Acido solforico 62% per la determinazione dei grassi nel formaggio secondo Gerber
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
84509.290EA 45.5 EUR
84509.290 84509.360
Acido solforico 62% per la determinazione dei grassi nel formaggio secondo Gerber
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %