Stampa…
Acido solforico soluzione 49-51% (by titrimetric analysis) per HPLC, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 87.74 EUR
84733-100ML 84733-500ML
Acido solforico soluzione 49-51% (by titrimetric analysis) per HPLC, Fluka™
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: 110 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,290 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying