Stampa…
Acido solforico 50%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20696.293EA 53.4 EUR
20696.293 20696.460
Acido solforico 50%, TECHNICAL
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Assay Min. 50 %