Acido solforico 25%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
84513.290EA
26.8
EUR
84513.290
84513.360
84513.460
Acido solforico 25%, GPR RECTAPUR®
Acido solforico
Formula:
H₂SO₄ Punto di ebollizione: >100 °C (1013 hPa) Densità: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Assay | 24 - 26 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |