Stampa…
Acido solforico 25% (by alkalimetry), EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 44.2 EUR
1.00716.1000 1.00716.9025
Acido solforico 25% (by alkalimetry), EMSURE® per analisi, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.