Stampa…
Perrhenic acid ≥75-80% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11413.06 11413.14
11413.06EA 130 EUR
11413.06 11413.14
Perrhenic acid ≥75-80% in soluzione acquosa
Perrhenic acid
CAS No.: 13768-11-1 Molecular Formula: HO4Re Formula Weight: 251.26 Density: 2.42 Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011326
Formula: HO₄Re
Peso molecolare: 251,21 g/mol
Densità: 2,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011326
CAS Number: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8,II