Stampa…
Perrhenic acid 99.99% (trace metals basis) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
316180050 316180250
ACRO316180050EA 107 EUR
ACRO316180050 ACRO316180250
Perrhenic acid 99.99% (trace metals basis) in soluzione acquosa
Perrhenic acid
Formula: HO₄Re
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011326
CAS Number: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 70 to 76.5 % (HReO4)
Total trace metal impurities ≤100 ppm