Stampa…
Acido o-fosforico 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 50.45 EUR
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
Acido o-fosforico 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Punto di ebollizione: 158
Punto di fusione: 21
Densità: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)