Stampa…
Acido o-fosforico ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Acido fosforico
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 220 EUR
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
Acido o-fosforico ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III